Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR917632-100G
OR917632-25G
APOSOR917632-100GEA
71.2
EUR
APOSOR917632-100G
APOSOR917632-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015000 CAS-Nummer: 16466-61-8 |