4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 712 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02185844
CAS-Nummer: 3609-50-5