N-Isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917725-1G
APOSOR917725-1GEA
464
EUR
APOSOR917725-1G
N-Isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide 95%
N-Isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide
Formel:
C₇H₁₁N₃O Molecular Weight: 153,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11099729 CAS-Nummer: 75472-66-1 |