tert-Butyl crotonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917764-25G
OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA
371
EUR
APOSOR917764-25G
APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formel:
C₈H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059055 CAS-Nummer: 79218-15-8 |