1-Methoxy-2-methylpropan-2-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Methoxy-1,1-dimethylethyl)amine Hydrochloride
OR917849-1G
APOSOR917849-1GEA
382
EUR
APOSOR917849-1G
1-Methoxy-2-methylpropan-2-amine hydrochloride 95%
1-Methoxy-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 139,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036163 CAS-Nummer: 251660-96-5 |