2-Amino-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Amino-5-nitrophenyl)methanol
OR917871-1G
APOSOR917871-1GEA
65.4
EUR
APOSOR917871-1G
2-Amino-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2-Amino-5-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,15 g/mol Schmelzpunkt: 130…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834918 CAS-Nummer: 77242-30-9 |