1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR918033-1G
OR918033-250MG
APOSOR918033-1GEA
0
EUR
APOSOR918033-1G
APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Formel:
C₈H₉N₃·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04448842 CAS-Nummer: 452967-56-5 |