1-(2-Hydroxyethyl)piperidine-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918054-1G
APOSOR918054-1GEA
122
EUR
APOSOR918054-1G
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine-4-carbonitrile 95%
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine-4-carbonitrile
Formel:
C₈H₁₄N₂O Molecular Weight: 154,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18373979 CAS-Nummer: 21168-73-0 |