2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918069-5G
APOSOR918069-5GEA
299
EUR
APOSOR918069-5G
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆O₄ Molecular Weight: 190.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203567 CAS-Nummer: 7734-80-7 |