1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Amino-2-methoxyphenyl)ethanone
OR918133-1G
APOSOR918133-1GEA
40.6
EUR
APOSOR918133-1G
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848247 CAS-Nummer: 60207-18-3 |