2,3-Dimethylpyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-2,3-dimethylpyridine
OR918177-1G
APOSOR918177-1GEA
120
EUR
APOSOR918177-1G
2,3-Dimethylpyridin-4-amine 95%
2,3-Dimethylpyridin-4-amine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030819 CAS-Nummer: 122475-57-4 |