4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR918189-1G
APOSOR918189-1GEA
151
EUR
APOSOR918189-1G
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
4-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₂N₂ Molecular Weight: 124.184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847492 CAS-Nummer: 105285-21-0 |