1-(3-Bromphenyl)pyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9182-250MG
APOSOR9182-250MGEA
0
EUR
APOSOR9182-250MG
1-(3-Bromphenyl)pyrrolidin 97%
1-(3-Bromphenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂BrN Siedepunkt: 76 °C/0,1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112531 CAS-Nummer: 219928-13-9 |