N-Ethyl-N-(2-pyrrolidinylmethyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918256-1G
APOSOR918256-1GEA
0
EUR
APOSOR918256-1G
N-Ethyl-N-(2-pyrrolidinylmethyl)ethanamine 95%
N-Ethyl-N-(2-pyrrolidinylmethyl)ethanamine
Formel:
C₉H₂₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06653367 CAS-Nummer: 121053-95-0 |