Chloride ionophore I 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918293-100MG
OR918293-1G
OR918293-250MG
APOSOR918293-100MGEA
0
EUR
APOSOR918293-100MG
APOSOR918293-1G
APOSOR918293-250MG
Chloride ionophore I 97%
Chloride ionophore I
Formel:
C₄₄H₂₈ClMnN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012153 CAS-Nummer: 32195-55-4 |