4-(Pyridin-2-yl)butan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918342-1G
APOSOR918342-1GEA
168
EUR
APOSOR918342-1G
4-(Pyridin-2-yl)butan-1-ol 95%
4-(Pyridin-2-yl)butan-1-ol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828284 CAS-Nummer: 17945-79-8 |