3-(Chloromethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9184-1G
APOSOR9184-1GEA 284 EUR
APOSOR9184-1G
3-(Chloromethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉ClN₂
Molecular Weight: 144,602 g/mol
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060499
CAS-Nummer: 180519-09-9
UN: 1759
ADR: 8,III