2-(2,3-Dichlorphenyl)ethanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR918460-5G
APOSOR918460-5GEA
56.7
EUR
APOSOR918460-5G
2-(2,3-Dichlorphenyl)ethanol 96%
2-(2,3-Dichlorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Molecular Weight: 191.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112742 CAS-Nummer: 114686-85-0 |