6-Methoxy-2(1H)-pyridinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918492-1G
APOSOR918492-1GEA
451
EUR
APOSOR918492-1G
6-Methoxy-2(1H)-pyridinone 95%
6-Methoxy-2(1H)-pyridinone
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143445 CAS-Nummer: 22385-36-0 |