3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9185-1G
APOSOR9185-1GEA 118 EUR
APOSOR9185-1G
3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole 97%
3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193,63 g/mol
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01444154
CAS-Nummer: 14731-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III