N-Methyl-3-Chloropropylamin-Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918572-1G
OR918572-5G
APOSOR918572-1GEA
0
EUR
APOSOR918572-1G
APOSOR918572-5G
N-Methyl-3-Chloropropylamin-Hydrochlorid 95%
N-Methyl-3-Chloropropylamin-Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₀ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144935 CAS-Nummer: 97145-88-5 |