tert-Butyl-4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(4-BOC-Pyrazino)benzylamine, 4-[(Aminomethyl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperazine-1-carboxylate
OR9186-1G
APOSOR9186-1GEA
193
EUR
APOSOR9186-1G
tert-Butyl-4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 90%
tert-Butyl-4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₅N₃O₂ Molecular Weight: 291,4 g/mol Schmelzpunkt: 83…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791213 CAS-Nummer: 852180-47-3 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |