7-Methoxy-4-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918676-500MG
APOSOR918676-500MGEA
219
EUR
APOSOR918676-500MG
7-Methoxy-4-methylquinoline 95%
7-Methoxy-4-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11655579 CAS-Nummer: 6238-12-6 |