2-Chlorcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918717-25G
OR918717-5G
APOSOR918717-25GEA
91.5
EUR
APOSOR918717-25G
APOSOR918717-5G
2-Chlorcyclohexanon 95%
2-Chlorcyclohexanon
Formel:
C₆H₉ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001626 CAS-Nummer: 822-87-7 |