2,5-Dimethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4(1H)-Pyrimidinone,6-hydroxy-2,5-dimethyl-
OR918718-1G
APOSOR918718-1GEA
50.9
EUR
APOSOR918718-1G
2,5-Dimethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2,5-Dimethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02685061 CAS-Nummer: 1194-74-7 |