2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918735-10G
OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA
88.6
EUR
APOSOR918735-10G
APOSOR918735-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004512 CAS-Nummer: 7417-18-7 |