1-(2-Aminophenyl)piperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9188-250MG
APOSOR9188-250MGEA 0 EUR
APOSOR9188-250MG
1-(2-Aminophenyl)piperazin 95%
1-(2-Aminophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03444413
CAS-Nummer: 13339-02-1