Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR918899-250MG
APOSOR918899-250MGEA 88.6 EUR
APOSOR918899-250MG
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride 95%
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18432494
CAS-Nummer: 1263378-68-2