(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918956-25G
OR918956-5G
APOSOR918956-25GEA
88.6
EUR
APOSOR918956-25G
APOSOR918956-5G
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 95%
Formel:
C₅H₁₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009848 CAS-Nummer: 40015-15-4 |