2,6-Dichloropyridine-4-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Aminomethyl)-2,6-dichloropyridine
OR9190-250MG
APOSOR9190-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR9190-250MG
2,6-Dichloropyridine-4-methylamine 95%
2,6-Dichloropyridine-4-methylamine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Schmelzpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06212867
CAS-Nummer: 88579-63-9