2,6-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919035-1G
APOSOR919035-1GEA
81.2
EUR
APOSOR919035-1G
2,6-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid 95%
2,6-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01194287 CAS-Nummer: 37934-89-7 |