Quinoline-6-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919127-1G
APOSOR919127-1GEA 209 EUR
APOSOR919127-1G
Quinoline-6-carboxamide 95%
Quinoline-6-carboxamide
Formel: C₁₀H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01312760
CAS-Nummer: 5382-43-4