4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR919181-1G
APOSOR919181-1GEA
30.6
EUR
APOSOR919181-1G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅ClN₂OS Molecular Weight: 188.635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16657918 CAS-Nummer: 148256-82-0 |