2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G
OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9192-1G
APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 216.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156157 CAS-Nummer: 24310-15-4 |