Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formylbenzene-1,3-disulphonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulphonate
OR919217-500G
APOSOR919217-500GEA
627
EUR
APOSOR919217-500G
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate
Formel:
C₇H₆O₇S₂ Molecular Weight: 310,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043913 CAS-Nummer: 33513-44-9 |