Ethyl 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919228-1G
APOSOR919228-1GEA
400
EUR
APOSOR919228-1G
Ethyl 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 180,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17190092 CAS-Nummer: 72790-13-7 |