2-(2-Furyl)-1,3-dioxolan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Furfural Ethylene Acetal, 2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
OR919261-25G
APOSOR919261-25GEA
224
EUR
APOSOR919261-25G
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolan 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan
Formel:
C₇H₈O₃ Molecular Weight: 140.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671520 CAS-Nummer: 1708-41-4 |