1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919277-5G
APOSOR919277-5GEA 435 EUR
APOSOR919277-5G
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine 95%
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844802
CAS-Nummer: 72233-91-1