3-Acetyl-1-methylpyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Acetyl-1-methylpyrrole
OR919291-5G
APOSOR919291-5GEA
154
EUR
APOSOR919291-5G
3-Acetyl-1-methylpyrrol 95%
3-Acetyl-1-methylpyrrol
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
932-62-7 |