Methyl 3-amino-2,4-dimethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919396-1G
APOSOR919396-1GEA
116
EUR
APOSOR919396-1G
Methyl 3-amino-2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 3-amino-2,4-dimethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22494937 CAS-Nummer: 24812-89-3 |