N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9194-1G
APOSOR9194-1GEA 0 EUR
APOSOR9194-1G
N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formel: C₁₀H₁₅NO₅
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01860669
CAS-Nummer: 84348-37-8