2,5-Dichlorterephthalonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,4-Dichloro-2,5-dicyanobenzene
OR919416-5G
APOSOR919416-5GEA
200
EUR
APOSOR919416-5G
2,5-Dichlorterephthalonitril 97%
2,5-Dichloroterephthalonitrile
Formel:
C₈H₂Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059584 CAS-Nummer: 1897-43-4 |