4-(Dimethylamino)-1-butanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919427-100G
OR919427-25G
APOSOR919427-100GEA
0
EUR
APOSOR919427-100G
APOSOR919427-25G
4-(Dimethylamino)-1-butanol 98%
4-(Dimethylamino)-1-butanol
Formel:
C₆H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020624 CAS-Nummer: 13330-96-6 |