2-Hydroxypropyl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR919495-1G
APOSOR919495-1GEA 401 EUR
APOSOR919495-1G
2-Hydroxypropyl acrylate 95%
2-Hydroxypropyl acrylate
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 225 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 999-61-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II