1,2-Epoxyheptan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919532-1G
OR919532-5G
APOSOR919532-1GEA
219
EUR
APOSOR919532-1G
APOSOR919532-5G
1,2-Epoxyheptan 95%
1,2-Epoxyheptane
Formel:
C₇H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
5063-65-0 |