2,3-Dimethoxybenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,3-Dimethoxyphenyl)methanol
OR919570-25G
APOSOR919570-25GEA
114
EUR
APOSOR919570-25G
2,3-Dimethoxybenzylalkohol 95%
2,3-Dimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004612 CAS-Nummer: 5653-67-8 |