6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR919629-5G
APOSOR919629-5GEA
66.7
EUR
APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 218.008 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20528005 CAS-Nummer: 259793-88-9 |