Methyl-4-acetoxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919737-25G
APOSOR919737-25GEA
87
EUR
APOSOR919737-25G
Methyl-4-acetoxybenzoat 95%
Methyl-4-acetoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017517 CAS-Nummer: 24262-66-6 |