S-Furfurylthioformiat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919771-5G
APOSOR919771-5GEA
473
EUR
APOSOR919771-5G
S-Furfurylthioformiat 95%
S-Furfurylthioformiat
Formel:
C₆H₆O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00209507 CAS-Nummer: 59020-90-5 |