2-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%

Lieferant: Apollo Scientific

OR919772-25G
APOSOR919772-25GEA 0 EUR
APOSOR919772-25G
2-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
2-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001445
CAS-Nummer: 3760-20-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR